Learn More
Thermo Scientific™ Standard per la digestione di proteine BSA Pierce™, grado LC/MS
Codice prodotto. 15362647 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 nmol
Dimensione della confezione:
1nmol
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15362647 1 nmol 1nmol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15362647 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 88341
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Controllo di qualità di calibrazione e mantenimento per analisi di cromatografia liquida (LC) e spettrometria di massa (MS) di campioni proteomici mediante lo standard per la digestione di proteine BSA omologato Thermo Scientific™ Pierce™, grado LC-MS.
Lo standard per la digestione di proteine BSA Thermo Scientific Pierce di grado LC/MS è un procedimento di digestione proteica omologato, ottimizzato per l'impiego come campione per il controllo della qualità per analisi di campioni proteomici con cromatografia liquida (LC) e spettrometria di massa (MS).
  • Campione di controllo positivo - digestione BSA ottimizzata e omologata come standard di controllo della qualità per applicazioni di spettrometria di massa
  • Eccellente copertura delle sequenze - superiore all'85%
  • Qualità dei peptidi verificata - procedura di digestione ottimizzata per ridurre al minimo le perdite da scissione e da sovra alchilazione
  • Verifiche rigorose - digestione proteica BSA costante e di alta qualità, documentata mediante certificati di analisi specifici per i singoli lotti
  • Stabile - fornito in formato liofilizzato stabile
Lo standard di digestione delle proteine BSA Pierce è prodotto con albumina di siero bovino di alta qualità (BSA) e tripsina idonea alla spettrometria di massa. La BSA è completamente ridotta, alchilata (iodoacetamide) e desalinizzata (C18) dopo la digestione con tripsina per offrire uno standard qualitativo di grado LC/MS privo di proteine intatte. Lo standard per la digestione dei peptidi offre un'eccellente copertura delle sequenze con sovra alchilazione e perdite da scissione minime. Lo standard di digestione è stato rigorosamente testato per qualità dei peptidi, efficienza digestiva e uniformità tra lotti, ed è idoneo per applicazioni LC e LC-MS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Mass Spectrometer
Product Type Protein Digest
Product Line Pierce
Content And Storage Store in freezer (-5 to -30°C).
Starting Material Peptides
Tipo di prodotto finale Peptides
Metodo di rilevamento Mass Spectrometry
Workflow Step Calibration
Quantità 1 nmol
Forma Solid