Learn More
Thermo Scientific™ Streptavidina-HRP coniugata Pierce™
Codice prodotto. 10391484 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 mL
Dimensione della confezione:
0.25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10391484 0.25 mL 0.25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10391484 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore N100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Streptavidin from Streptomyces avidinii conjugated to highly purified horseradish peroxidase (HRP)
  • Validated for use with Matched Antibody Pairs and MiniKits
  • Pre-defined working ranges save time and facilitate assay optimization
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 1.25 mg/mL
Coniugato HRP
Quantità 0.25 mL
Content And Storage Store between 2°C and 8°C.
Forma Liquid
Product Type Streptavidin Conjugate
Target Molecule Biotin
Label or Dye HRP (Horseradish Peroxidase)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • HRP-Conjugated Streptavidin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and2-methyl-2Hisothiazol-3-one