Learn More
Thermo Scientific™ Poly-HRP Dilution Buffer
Codice prodotto. 10066403 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10066403 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10066403 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore N500
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifically designed to optimize performance of Poly-HRP Streptavidin
  • 1% biotin-free casein in a PBS buffer solution
  • Ready-to-use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dilution Buffer
Forma fisica Liquid
Quantità 100 mL