Learn More
Thermo Scientific™ Streptavidina poli-HRP Pierce™
Codice prodotto. 11801284 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.25 mL
Dimensione della confezione:
0.25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11801284 0.25 mL 0.25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11801284 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore N200
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
An advanced polymer of HRP conjugated to streptavidin with a high HRP:streptavidin ratio
  • Produces an enhanced signal
  • May increase ELISA sensitivity
  • Validated for use with some Thermo Scientific Pierce Matched Antibody Pairs and MiniKits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Concentrazione 1.0 mg/mL
Coniugato HRP
Quantità 0.25 mL
Content And Storage Do not store below -20°C. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
Forma Liquid
Product Type Streptavidin Conjugate
Target Molecule Biotin
Label or Dye HRP (Horseradish Peroxidase)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Poly-HRP Streptavidin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: glycerol