Learn More
Thermo Scientific™ Setti
Codice prodotto. 12683166 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) interno:
11 mm
12.7 mm
17 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) interno Dimensione della confezione
12683166 11 mm pezzi 50
10319307 17 mm pezzi 10
11892081 12.7 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12683166 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 31303233
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Diversi formati per soddisfare la maggior parte delle applicazioni
A wide range to cover most applications
  • Varietà di materiali e limiti di temperatura per tutte le applicazioni
  • Per l'impiego con Thermo Scientific TRACE™ e FOCUS™ GC e con strumenti di altri produttori
  • Esenti da contaminanti in confezione singola con blister
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Silicone a bassa diffusione
Da utilizzare con (apparecchiatura) GC Instruments
Materiale Silicone
Diametro (sistema metrico) interno 11 mm
Quantità Pack of 50