Learn More
Epredia™ Coverplate in vetro Shandon™
Codice prodotto. 12766807 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25/confezione
250/contenitore
Dimensione della confezione:
pezzi 25
pezzi 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12766807 25/confezione pezzi 25
11927774 250/contenitore pezzi 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12766807 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 72110017
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For use on Shandon Sequenza™ and Cadenza™ Immunostainers
Saves on the use of costly reagents.
  • Device that fits over standard microscope slide allowing specimens to be immunostained with a minimum amount of reagent
  • Frees considerable technician time
  • Eliminates handling of slides between steps
  • Allows sections to be placed virtually anywhere on slide
  • Protects specimen from drying during long incubations
  • Ensures consistency in staining quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Piastra di copertura
Quantità 25/confezione