Learn More
Epredia™ Shandon™ Mucolexx™
Codice prodotto. 12648016 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4 x 3.8L (1 gal.)
4 x 500 ml (0.13 galloni)
50 x 120mL, filled to 60mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
pezzi 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12648016 4 x 500 ml (0.13 galloni) pezzi 4
10473770 4 x 3.8L (1 gal.) Pezzo
12560047 50 x 120mL, filled to 60mL pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12648016 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 9990370
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.75€
    59.93€ / pezzi 4
    Risparmia 16.82€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
  • Ready-to-use mucoliquefying preservative
  • Liquefies (with agitation) mucoid cytology specimens
  • Maintains cellular detail
  • Short-term preservation of specimens
  • Histology
  • Cytology
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Rosso chiaro
Product Type Conservante mucoliquefacente pronto all'uso
Fluidifica (con agitazione) i campioni mucoidi per citologia
Mantiene il dettaglio cellulare
Conservazione dei campioni per brevi periodi
Quantità 4 x 500 ml (0.13 galloni)
Da utilizzare con (applicazione) Permette la conservazione dei campioni per brevi periodi
Forma Liquido