Learn More
Epredia™ Shandon™ Pathcentre™ Tissue Processor Accessories
For use with the Epredia™ Shandon™ Tissue Processor
28.00€ - 965.00€
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12775108
|
Epredia™
A75210193 |
Storage Bottle | 3 Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
12808220
|
Epredia™
66110048 |
Airbag | 4 Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Specifica
Tissue Processor |