Learn More
Epredia™ Camera per campione TPX Shandon™ singola, tappi e carte da filtro
Per l'uso con cartine di filtrazione bianche monouso per volumi di campione fino a 0.5ml e per l'uso con cartine di filtrazione marroni monouso per volumi di campione di 0.4ml o inferiori
59.00€ - 1040.00€
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11922355
|
Epredia™
5991022 |
White Filter Cards |
59.00€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12096669
|
Epredia™
A78710018 |
TPX Sample Chamber |
1040.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12066689
|
Epredia™
5991023 |
Brown Filter Cards |
96.95€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 07-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
TPX Single Sample Chamber
- Reusable
- Autoclavable
- Highly absorbent disposable filter cards for use with TPX chamber
- Not for use with Cytofunnel™ disposable sample chambers