Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Thermo Scientific Sintered Glass LVI Liner
Codice prodotto. 12964061
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
25/Pk.
5/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12964061 25/Pk. pezzi 25
12944061 5/Pk. pezzi 5
12954061 1 Ea. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12964061 Fornitore Trajan Scientific and Medical™ N. del fornitore 09215525
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
  • Each batch of liners tested for activity
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Color coded by geometry for easy identification
  • For use with Thermo Scientific instruments
Specifica
Quantità 25/Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Product Type Large Volume Injection (LVI) Liner
Diametro (sistema metrico) interno 0.78, 1.8 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 2.75 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific GC Instruments
Materiale rivestimento interno Sintered Glass