Learn More
Thermo Scientific™ SL4F Plus Centrifuge Series
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 17130609 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Modello:
General Use Only
IVD certified
Refrigerato:
No
Yes
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Modello Refrigerato unitSize
17130609 General Use Only No Pezzo
17140609 General Use Only Yes Pezzo
17190609 IVD certified No Pezzo
17100619 IVD certified Yes Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17130609 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75009951
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11920.00€
    11400.00€ / pezzi 1
    Risparmia 520.00€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Ergonomic design, standard high contrast user interface for up to 6 saved programs with simple push-button operation for routine applications.
The SL4F/SL4FR Plus series floor standing centrifuges come standard with an easy-to-use keypad and high contrast LCD display. This high-capacity and versatile unit offers consistent performance and is ideal for routine applications. Quickly and securely swap between 13 unique rotor options with the tool-less Auto-Lock rotor exchange. This compact floor standing unit is on casters and can easily be moved for cleaning or storage.
Thermo Scientific™ ClickSeal™ Bucket Sealing System:
  • Advanced rotor management system maximizes acceleration, braking and residual load imbalance for each rotor and bucket option:
  • Technology optimizes safety and improves separations.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Certificazione/Conformità EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 and 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC part 15
    Tipo di unità di controllo Microprocessor
    Capacità 4 x 1000 mL with TX-1000 Rotor
    RCF max 25,830 x g (Microliter 30 x 2 Rotor)
    Velocità max 15,200 rpm (Microliter 30 x 2 rotor)
    Refrigerato No
    Sistema di trasmissione Direct, Brushless Induction Low Profile
    Include Rotor needs to be purchased separately
    Memoria Stores up to 6 programs
    Modello General Use Only
    Profilo (accelerazione/frenata) 9 Accel/10 Braking
    Program Storage Up to 6 programs via push button and high contrast LCD interface
    Quantità Each
    Rotore incluso No
    Specifiche di sicurezza SMARTSpin Imbalance detection, finger-pinch prevention, crash-proof construction
    Ventilato Yes
    Dimensioni (A P Diam.) 32.8 x 22.3 x 27.2 in. (83.5 x 56.6 x 69 cm)
    Tensione 208/230 V
    Product Type General Purpose Centrifuge
    Tipo di display High Contrast LCD, Push Button