Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Adapters for Mach 1.6™ Centrifuges with 4-Place Swing Rotor and Rectangular Buckets
For use with four-place swinging bucket rotor 75-002-000 when equipped with rectangular bucket 75-002-001
106.00€ - 193.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 4-place Swing rotor with rectangle bucket |
---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di provetta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10140941
|
Thermo Scientific™
75005322 |
15 mL DIN |
106.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10216842
|
Thermo Scientific™
75002021 |
15 mL Blood Collection Tube |
193.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10059430
|
Thermo Scientific™
75005386 |
Conical |
169.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
For use with four-place swinging bucket rotor 75-002-000 when equipped with rectangular bucket 75-002-001
Adapters sold individually; order correct quantity to equip rotor.
Specifica
4-place Swing rotor with rectangle bucket |