Learn More
Thermo Scientific™ Adattatori Sorvall™ per rotore a cestello oscillante Stratos™ a quattro posizioni
Codice prodotto. 10509151 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Bianco
Grigio
Marrone
Rosso
Verde
Verde/giallo
Dimensione della confezione:
Pezzo
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10509151 Bianco Pezzo
10410083 Verde/giallo Pezzo
10459502 Verde Pezzo
10358082 Marrone Pezzo
10039500 Rosso Pezzo
10568761 Grigio Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 10509151 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75008185
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    93.00€ / pezzi 1
    Risparmia 9.00€
    8% Sconto
In stock
For use with Thermo Scientific Sorvall Stratos Centrifuges in Four-Place Swinging Bucket Rotor 75-003-047 with Round Bucket 75-008-172
  • Accommodate tube sizes from 1.5 to 100mL, including urine tubes
Order Info
Adattatori in vendita singolarmente; ordinare la quantità appropriata per il rotore.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) 4 x 180 Swing bucket rotor
Colore Bianco