Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ HT6 Tube Adapters for 6-Place Swinging Bucket Rotor with Round Buckets
Codice prodotto. 12468682 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Swinging bucket rotor for HT6 centrifuge
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
12468682 Swinging bucket rotor for HT6 centrifuge pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12468682 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 11178308
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
For use with Sorvall HT6 centrifuge
Fits in rotor 11178252 when equipped with round buckets 11178135 (sealed) or 11178136 (unsealed).
Order Info
Sold in packs of 6. One pack will fill the rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Swinging bucket rotor for HT6 centrifuge