Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Centrifuge Carts
Codice prodotto. 10710424 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
55.1 cm
74.9 cm
Altezza (sistema metrico):
29.0 cm
59.9 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
10710424 55.1 cm 59.9 cm Pezzo
10381712 74.9 cm 29.0 cm Pezzo
10040112 55.1 cm 29.0 cm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10710424 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 76000077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2440.00€
    2330.00€ / pezzi 1
    Risparmia 110.00€
    4% Sconto
In stock
Allow you to operate your centrifuge operation away from, or under, your primary workbench
  • For all Legend T Series centrifuges; sizes as shown in the table
  • Available in bench-high or under-cabinet models
  • With casters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ RT, Mach 1.6R
Lunghezza (sistema metrico) 66.5 cm
Altezza (sistema metrico) 59.9 cm
Larghezza (sistema metrico) 55.1 cm
Product Type Mobile Cart