Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ T/RT Centrifuge Tube Adapters for Round Rotor Buckets
Codice prodotto. 10384681 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Green
Light Gray
Olive Brown
Red
White
Yellow
Dimensioni provetta:
10/15 mL
15 mL
175/250 mL
50 mL
7 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensioni provetta Dimensione della confezione
10384681 Olive Brown 15 mL Pezzo
10290162 Yellow 7 mL Pezzo
10782393 Light Gray 7 mL Pezzo
10202991 Red 15 mL Pezzo
10259301 White 10/15 mL Pezzo
10395472 Green 50 mL Pezzo
10181031 White 175/250 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 10384681 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 75008137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    182.00€
    167.00€ / pezzi 1
    Risparmia 15.00€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 04-12-2026
For use with four-place rotors 75006445 and 75006434 when equipped with round bucket 75006441
Adapters sold individually; order correct quantity to equip your rotor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) LH-4000W and LH-4000 rotor with round bucket
Colore Olive Brown
Dimensioni provetta 15 mL