Learn More
Trajan™ Thermo Scientific SPME Liner
Descrizione
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Thermo Scientific instruments
Specifica
Specifica
| Quantità | 5/Pk. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 105 mm |
| Product Type | GC Inlet Liner, SPME Liner |
| Diametro (sistema metrico) interno | 0.8 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 8 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific Trace and Focus GCs |