Learn More
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ Septa for 8-425 Screw Thread Caps
Codice prodotto. 31920930 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Red, White
Materiale:
PTFE, Silicone
Pre-intagliato:
No
Spessore (sistema imperiale):
0.06 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Materiale Pre-intagliato Spessore (sistema imperiale) Dimensione della confezione
31920930 Red, White PTFE, Silicone No 0.06 in. pezzi 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31920930 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 200 344
Spedizione stimata: 24-11-2026
Thermo Scientific caps and vials are available in a wide variety of sizes and configurations to fit the needs of many applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) esterno 0.314 in.
Colore Red, White
Diametro (sistema metrico) esterno 0.8 cm
Materiale PTFE, Silicone
Pre-intagliato No
Spessore (sistema imperiale) 0.06 in.