Learn More
Thermo Scientific™ Telai portante per incubatori Heracell™ 150i CO2
Codice prodotto. 10092133 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione della confezione
10092133 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10092133 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50057161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00€
    1407.36€ / pezzi 1
    Risparmia 137.64€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Per l'uso con incubatori a CO Thermo Scientific Heracell™ 150i2 Incubators
Per l'uso con Thermo Scientific Heracell™ 150i CO2 Incubatori
  • Protezione contro la contaminazione del pavimento
  • Scelta di tre altezze: 185 mm (7.3 in), 200 mm (7.9 in) o 780 mm (30.7 in)
  • I supporti possono essere montati su ruote per una maggiore manovrabilità
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Incubatore Heracell 150i a CO2
Lighting LED
Tipo Griglia di sostegno
Include Rotella
Altezza (sistema imperiale) 7.3 in.
Altezza (sistema metrico) 18.5 cm