Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific TSU Series Undercounter Refrigerators
Codice prodotto. 30286164 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Door Style:
Glass
Solid
Tipo di spina:
EU
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Door Style Tipo di spina Dimensione della confezione
30286164 Glass EU Pezzo
30286162 Solid EU Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30286164 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore TSU405GV
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Thermo Scientific TSU Series Undercounter Laboratory Refrigerators offer a compelling cold storage option for a wide variety of laboratories. With a full suite of alarms, whisper quiet operation, and NSF 456 certified performance, the TSU Series is designed specifically for laboratory settings.
  • Remote alarm contacts
  • NSF 456 Certified
  • Whisper quiet operation
  • ENERGYStar certified
  • Green refrigerants support global greenhouse gas emission reduction initiatives
  • Hi/Lo temperature, door ajar, and power fail alarms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 4.5 cu.ft.
Capacità (sistema metrico) 127 L
Gamma di temperatura 2°C to 8°C
Door Style Glass
No. of Doors 1
Ripiani 2 Adjustable
Materiale armadietto Painted Steel
Finitura esterna Painted Steel
Certificazione/Conformità CE, REACH, RoHS
Stile Undercounter
Ruote Optional
Sbrinamento Automatic
Opzioni di monitoraggio Alarms, Remote Alarm Contacts
Compressore Forced-air
Dimensioni esterno (PxLxA) 25.6 x 20.5 x 32.7 in. (650 x 520 x 830 mm)
Dimensioni interne (L x P x A) 20.3 x 17.3 x 22 in. (516 x 440 x 560 mm)
Tipo di spina EU
Tensione 230 V
Requisiti elettrici 230 V, 50 Hz