Learn More
Epredia™ Lame per microtomo monouso Ultra
Codice prodotto. 12101840 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Profilo:
High
bassa
Dimensione della confezione:
pezzi 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Profilo Dimensione della confezione
12101840 High pezzi 50
12191830 bassa pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12101840 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 3153735
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00€
    80.83€ / pezzi 50
    Risparmia 121.17€
    59% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Qualità superiore e costi accessibili
  • High- and low-profile universal blades can be used with any microtome or cryostat on the market
  • Unique angle profile that facilitates faster ribboning
  • Increased Longevity: Produces an edge that is twice as strong as traditional blades
  • Reliable Consistency: New proprietary process ensures a durable and consistent coating
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Profilo High
Da utilizzare con (apparecchiatura) Microtomes, Cryostats
Monouso Single-use
Angolo di taglio 34°