Learn More
Thermo Scientific™ Ultrafast UFC-1 Phase GC Columns
Codice prodotto. 11531004 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 m
Spessore pellicola:
0.4 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Spessore pellicola Dimensione della confezione
11531004 10 m 0.4 μm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11531004 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore UFMC00502010006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Short, narrow-bore columns for use with the Thermo Scientific TRACE GC Ultra Chromatograph
  • Reduces analytical run time for increased throughput
  • Long column lifetime
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) 10 m
Product Line Ultrafast
Spessore pellicola 0.4 μm