Learn More
Thermo Scientific™ Accessori Valco
Codice prodotto. 11999214 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Acciaio inox
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11999214 Acciaio inox pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11999214 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore ZF110
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Valco continues to offer a diverse line in terms of number of ports, fitting sizes, and materials of construction. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Ghiera
Materiale Acciaio inox
Dimensioni (sistema imperiale) 0.062 in.
Dimensioni (sistema metrico) 0.15 cm