Learn More
Cowie Technology™ Thermocouple Probe
Codice prodotto. 15598964 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
Body: 600 mm, Ferrule: 600 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15598964 Body: 600 mm, Ferrule: 600 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15598964
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.45€
    72.05€ / pezzi 1
    Risparmia 12.40€
    14% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
COWIE TECHNOLOGY™ Thermocouple Probe is fully encapsulated in pure PTFE.
  • All components are fully encapsulated in pure PTFE.
  • The stainless steel core gives rigidity but can be bent.
  • With push-on ferrule.
  • Type K thermocouple.
  • PTFE insulated cable with PFA oversheath.
  • Cable fused to body.
  • 1m lead. Extra cable as required.
  • Response Time: 50%, 6-14 sec.
Specifica
Materiale PTFE, PFA, Stainless Steel
Intervallo di temperatura (sistema metrico) Short term: -180°C to +300°C, Continuous: 0°C to 300°C
Tipo Type K Thermocouple
Diametro (sistema metrico) corpo 9 mm
Lunghezza (sistema metrico) Body: 600 mm, Ferrule: 600 mm