Learn More
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Small Benchtop Muffle Furnaces
Codice prodotto. p-4529138
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.3 L
Tensione:
240 V
Certificazione/Conformità:
CSA approved
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tensione Certificazione/Conformità unitSize
16885781 1.3 L 240 V CSA approved Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16885781 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore FB1310M
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reduce energy consumption and increase heat-up time with this furnace, ideal for general lab use.
Reduce energy consumption and increase heat-up time with Thermo Scientific™ Thermolyne™ Small Benchtop Muffle Furnaces. The furnace is ideal for ashing most types of organic and inorganic samples, heat treating small steel parts, performing ignition tests and conducting gravimetric analysis, as well as for the determination of volatile and suspended solids.
  • Available in two capacities
  • Digital single setpoint temperature control to 1100°C
  • Single display shows actual temperature or setpoint
  • Ceramic fiber insulation permits faster heatup, reducing energy consumption
  • Embedded heating element on top and both sides improves temperature uniformity
  • Drop-down door doubles as a shelf for loading and unloading
  • Door safety switch stops power to heating elements when door is opened
  • Thermocouple break protection cuts power to heating elements, preventing a thermocouple failure runaway condition
  • 0.95cm (0.38in.) dia. port in chamber rear for monitoring temperatures with independent measuring devices
Ordering Information:
Accessory heating elements and thermocouples available separately.
Includes:
Thermocouple, line cord and plug
Recommended for:
  • Ashing most types of organic and inorganic samples
  • Heat treating small steel parts
  • Performing ignition tests
  • Conducting gravimetric analysis
  • Determination of volatile and suspended solids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.04 cu.ft.
Certificazione/Conformità CSA approved
Descrizione FB1310M
Capacità (sistema metrico) 1.3 L
Temperatura (sistema metrico) 100°C to 1100°C
Tipo Single Setpoint
Consumo energetico 1060 w
Stabilità termica ±0.3 at 1000°C (±7.8 at 1000°C)
Dimensioni interne (L x P x A) 5 x 4 x 3.8 in. (13 x 10.3 x 9.8 cm)
Dimensioni esterne (L x P x A) 13 x 9 x 14 in. (33 x 23 x 36 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 33 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 23
Larghezza (sistema metrico) interno 10.3 cm
Altezza (sistema imperiale) 14 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 3.8 in.
Altezza (sistema metrico) 36 cm
Altezza (sistema metrico) interno 9.8 cm
Depth (English) Interior 5 in.
Depth (Metric) Interior 13 cm
Peso di spedizione (sistema imperiale) 20 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 9 kg
Requisiti elettrici 240 V 50/60 Hz
Tensione 240 V
Frequenza 50/60 Hz
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.