Learn More
Thermo Scientific™ Thermolyne™ Premium Large Muffle Furnaces Accessories
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Use Thermo Scientific™ Thermolyne Premium Large Muffle Furnace Accessories to increase the utility of the Large Muffle Furnace.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Shelf Pegs |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermolyne Premium Large Muffle Furnace |
| Temperatura (sistema metrico) | 100°C to 1200°C |
| Tipo | Shelf Pegs |
| Tensione | 0/1 V |