Learn More
Brannan™ Forehead Clinical Thermometer
Codice prodotto. 13088593
Cambia vista
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
35°C to 40°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperature Range (Metric) Dimensione della confezione
13088593 35°C to 40°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 13088593 Fornitore Brannan™ N. del fornitore 11/466/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.35€
    2.65€ / pezzi 1
    Risparmia 0.70€
    20% Sconto
Spedizione stimata: 25-11-2026
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Brannan™ Forehead Clinical Thermometer is a safe, reusable thermometer strip that takes body temperature on contact.
  • Temperature reading appears in seconds
  • Strip type
  • Safe
  • Reusable
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Clinical temperature measurement
Include Plastic storage box and instructions
Tempo di misurazione Seconds
Product Type Thermometer
Descrizione Forehead strip thermometer
Max. Temperature (English) 104°F
Temperatura max (sistema metrico) 40°C
Min. Temperature (English) 65°F
Min. Temperature (Metric) 35°C
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 95°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 35°C to 40°C