Learn More
Sonoco™ ThermoSafe Insulated Storage and Transport Chests
Codice prodotto. 15964200
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
23 x 22 x 20.75 in.
28.12 x 19.12 x 25.25 in.
Tipo:
Storage and Transport Chest
Progettazione:
No Handles
Tipo di chiusura:
Hinged
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Tipo Progettazione Tipo di chiusura unitSize
15964200 23 x 22 x 20.75 in. Storage and Transport Chest No Handles Hinged Pezzo
17888703 28.12 x 19.12 x 25.25 in. Storage and Transport Chest No Handles Hinged Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15964200 Fornitore Sonoco™ N. del fornitore 303
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dry ice storage chests provide mobile, non-electrical low-temperature maintenance for a wide variety of laboratory and field applications. Ideal for dry ice or wet ice storage, hot storage, or field collection.
Ideal for dry ice and wet ice storage, short-term frozen and hot storage.
  • Hard cased units that provide low-cost storage. Units are low maintenance and easy to clean.
  • Available in different sizes for different durations.
  • Dollies are sold separately.
  • Long term usage, all components can be replaceable.
  • Units must be filled, or dunnage added to the unit, for maximum average holding time.
Order Info
Dollies not included
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Altezza (sistema metrico) 52.70 cm
Altezza (sistema imperiale) 20.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 58.42 cm
Lunghezza (sistema imperiale) 23 in.
Larghezza (sistema metrico) 55.88 cm
Larghezza (sistema imperiale) 22 in.
Dimensioni (L x P x A) 23 x 22 x 20.75 in.
Tipo di chiusura Hinged
Capacità (sistema imperiale) 2.7 cu. ft.
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sonoco™ ThermoSafe Aluminum Dollies (Fisher Cat. 11-676-24)
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for dry ice and wet ice storage, short-term frozen and hot storage
Peso (sistema imperiale) 34 lb.
Progettazione No Handles
Materiale Polyethylene
Tipo Storage and Transport Chest