Learn More
Sonoco™ ThermoSafe LabMailer Specimen Tube Mailers
Codice prodotto. 17808703
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
7, 10, 15 or 25 mL
Quantità:
5 Tubes
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Quantità Dimensione della confezione
17808703 7, 10, 15 or 25 mL 5 Tubes pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17808703 Fornitore Sonoco™ N. del fornitore 409
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Shock-absorbing polystyrene foam mailers accept sample tubes with rubber or screw caps
  • Two-piece assembly with snap-lock fasteners holds contents in place
  • Ideal for mailing or transporting nonhazardous blood, urine, or other lab samples.
†Includes slotted area for up to four slides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 5 Tubes
Applicazioni Ideal for mailing or transporting nonhazardous blood, urine, or other lab samples
Dimensioni esterne (L x P x A) 7.875 x 5.125 x 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) interno 16 mm
Diametro (sistema metrico) parte interna 170 mm
Descrizione Foam only shipper. Must purchase mailing sleeve model 410, Holds 5 Tubes
Capacità 7, 10, 15 or 25 mL
Materiale Polystyrene Foam