Learn More
Sonoco™ Brick in espanso ThermoSafe PolarPack™
Codice prodotto. 13059342
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (LxWxH):
8.25 x 10 x 0.75 pollici (20.9 x 20.3 x 1.9 cm)
Peso (sistema imperiale):
18 oz.
Peso (sistema metrico):
0.72 kg
Dimensione della confezione:
pezzi 28
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions (LxWxH) Peso (sistema imperiale) Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
13059342 8.25 x 10 x 0.75 pollici (20.9 x 20.3 x 1.9 cm) 18 oz. 0.72 kg pezzi 28
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13059342 Fornitore Sonoco™ N. del fornitore FPP18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.04€
    43.87€ / pezzi 28
    Risparmia 32.17€
    42% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 22-02-2027
Refrigerant bricks are vacuum-sealed for consistent weight and shape. These semi-rigid foam bricks never change shape during freezing, thawing or transit, enabling superior surface contact for more consistent temperature control.
  • Provide refrigeration for transport of food, pharmaceuticals, and medical products.
  • Gel will phase change at 0° C.
  • PolarPack Foam Bricks maintain designated packing configurations throughout the trip.
  • For frozen or refrigerated shipments.
  • Alternative to wet ice.
  • Available in several sizes
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Quantità Contenitore da 28
    Larghezza (sistema metrico) parte esterna 14 cm
    Lunghezza (sistema imperiale) esterno 8.25 in.
    Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 5.5 pollici
    Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 20.9 cm
    Altezza (sistema imperiale) esterno 0.75 in.
    Tipo Pacchetto refrigerante
    Altezza (sistema metrico) esterno 1.9 cm
    Peso (sistema imperiale) 18 oz.
    Peso (sistema metrico) 0.72 kg
    Dimensions (LxWxH) 8.25 x 10 x 0.75 pollici (20.9 x 20.3 x 1.9 cm)
    Punto di congelamento 0°C (32°F)