Learn More
Sonoco™ ThermoSafe PolarPack™ Foam Bricks
Codice prodotto. 17858703
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (LxWxH):
28.5 x 24.13 x 2.54 cm
Peso (sistema imperiale):
56 oz.
Peso (sistema metrico):
1.58 kg
Dimensione della confezione:
pezzi 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions (LxWxH) Peso (sistema imperiale) Peso (sistema metrico) Dimensione della confezione
17858703 28.5 x 24.13 x 2.54 cm 56 oz. 1.58 kg pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17858703 Fornitore Sonoco™ N. del fornitore FPP56
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.74€
    37.76€ / pezzi 12
    Risparmia 25.98€
    40% Sconto
Spedizione stimata: 22-02-2027
Foam brick ice packs never change shape during freezing, thawing or transit, enabling superior surface contact for more consistent temperature control. Refrigerant bricks are vacuum-sealed for consistent weight and shape.
  • Provide refrigeration for transport of food, pharmaceuticals, and medical products.
  • Gel will phase change at 0° C.
  • PolarPack Foam Bricks maintain designated packing configurations throughout the trip.
  • For frozen or refrigerated shipments.
  • Alternative to wet ice.
  • Available in several sizes
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Quantità 12/Cs.
    Larghezza (sistema metrico) parte esterna 24.13 cm
    Lunghezza (sistema imperiale) esterno 11.25 in.
    Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 9.5 in.
    Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 28.5 cm
    Altezza (sistema imperiale) esterno 1 in.
    Tipo Refrigerant Ice Pack
    Altezza (sistema metrico) esterno 2.54 cm
    Peso (sistema imperiale) 56 oz.
    Peso (sistema metrico) 1.58 kg
    Temperature Range (Metric) 0°C
    Dimensions (LxWxH) 28.5 x 24.13 x 2.54 cm
    Punto di congelamento 0°C
    Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 32°F