Learn More
Sonoco™ Sacchetti gel ThermoSafe PolarPack™
Codice prodotto. 13009342
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (LxWxH):
10.5 x 7.5 x 1.25 in.
6 x 5.5 x 1 pollici
6.5 x 5.5 x 1 in.
8 x 5.5 x 1.25 in.
8 x 5.5 x 1.25 pollici
Peso (sistema imperiale):
12 once
16 once
20 oz.
24 once
48 once
Materiale:
Pellicola di polietilene
Polietilene (PE)
Polyethylene
Dimensione della confezione:
pezzi 12
pezzi 24
pezzi 36
pezzi 48
pezzi 768
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensions (LxWxH) Peso (sistema imperiale) Materiale Dimensione della confezione
13009342 8 x 5.5 x 1.25 pollici 24 once Polietilene (PE) pezzi 24
12201382 6 x 5.5 x 1 pollici 12 once Polietilene (PE) pezzi 48
13089332 6 x 5.5 x 1 pollici 12 once Polietilene (PE) pezzi 48
13099332 6.5 x 5.5 x 1 in. 16 once Pellicola di polietilene pezzi 36
17663585 8 x 5.5 x 1.25 in. 20 oz. Polyethylene pezzi 24
16383356 8 x 5.5 x 1.25 in. 20 oz. Polyethylene pezzi 768
13029342 10.5 x 7.5 x 1.25 in. 48 once Pellicola di polietilene pezzi 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 13009342 Fornitore Sonoco™ N. del fornitore PP24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.32€
    19.47€ / pezzi 24
    Risparmia 19.85€
    50% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
PolarPack refrigerants provide thermal solutions for temperature critical packages during transit. Available in a broad selection of styles and a multitude of sizes, our refrigerants are designed to provide reliable temperature protection for a vast array of temperature-sensitive products and packages.
  • Thermal solutions for temperature critical packages during transit
  • Gel will phase change at 0° C.
  • condition coolant in freezer before shipments.
  • refrigeration for transport of food, pharmaceuticals and medical products. 
  • For frozen or refrigerated shipments.
  • Alternative to wet ice.
  • Available in several sizes
  • Cold shipping supplies .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Peso (sistema imperiale) 24 once
Dimensions (LxWxH) 8 x 5.5 x 1.25 pollici
Materiale Polietilene (PE)
Punto di congelamento 0°C
Da utilizzare con (applicazione) Per la spedizione di confezioni sensibili alla temperatura durante il trasporto