Learn More
Sonoco™ Confezioni refrigerante Utek™
Codice prodotto. 17868703
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
16 x 14.7 in. (40.6 x 37.3 cm)
Tipo:
U-tek Square Mat
Quantità:
28 Sheets
Dimensione della confezione:
pezzi 28
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Tipo Quantità Dimensione della confezione
17868703 16 x 14.7 in. (40.6 x 37.3 cm) U-tek Square Mat 28 Sheets pezzi 28
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17868703 Fornitore Sonoco™ N. del fornitore 405SQ
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Cushions fragile shipments, and won’t dilute ice baths or damage samples. Remains frozen longer than regular ice, without the melting mess.
  • Le confezioni singole sono ideali come sostituti dei cubetti di ghiaccio
  • Il tappetino si presta bene per le operazioni di avvolgimento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità 28 Sheets
Tipo U-tek Square Mat
Dimensioni (L x P) 16 x 14.7 in. (40.6 x 37.3 cm)
Materiale Phase Change Material
Punto di congelamento -1° C
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for products requiring frozen temperatures or extreme cold that may not tolerate dry ice or Carbon dioxide