Learn More
Cole-Parmer™ Chemical Resistant Pan
Codice prodotto. 15339433 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
19.5 x 19.5 x 1.25 in.
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) Dimensione della confezione
15339433 19.5 x 19.5 x 1.25 in. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15339433 Fornitore Cole-Parmer™ N. del fornitore 0671588
Spedizione stimata: 13-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Chemical Resistant Pan is resistant to mild acids, alkaline solutions and many reagents.
  • Withstand temperatures from -40°F to +250°F (-40°C to +121°C).
  • Contain spills with straight edge pans.
  • Constructed of Thermoset polyester resin, these white trays are ideal for carrying, storing, and cleaning of lab product.
  • Trays withstands temperatures from 40°C to 121° (-40°F to +250°F).
  • Pans with straight edges are ideal for spill containment.
Especificaciones
Dimensioni (L x P x A) 19.5 x 19.5 x 1.25 in.
Colore White
Altezza (sistema metrico) 3.2 cm
Lunghezza (sistema metrico) 49.5 cm
Materiale Plastic
Tipo Vassoio da laboratorio
Larghezza (sistema metrico) 49.5 cm
Da utilizzare con Ideal for carrying, storing, and cleaning of lab products
Lunghezza (sistema imperiale) 19.5 in.
N. per confezione 1 Ea.
Altezza (sistema imperiale) 1.25 in.
Forma Square
Larghezza (sistema imperiale) 19.5 in.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.