Learn More
Lauda™ Thermostating Liquid
Codice prodotto. 13217949
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 L
Dimensione della confezione:
20L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
13217949 20 L 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13217949 Fornitore Lauda™ N. del fornitore LZB 316
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 L
Gamma di temperatura -20°C to +180°C
Tipo Thermostating Liquid
Quantità 20 L
Temperatura massima (sistema metrico) 180°C