Learn More
Thiamet G, MedChemExpress
Codice prodotto. 16473316
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16473316 25 mg 25mg
16427977 5 mg 5mg
16421467 50 mg 50mg
16415258 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16473316 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12588
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Thiamet G is a potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA), which acts to remove O-GlcNAc from modified proteins, with Ki of 20 nM for human OGA.
Thiamet G is a potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA), which acts to remove O-GlcNAc from modified proteins, with Ki of 20 nM for human OGA.
Specifica
Materiale o nome chimico Thiamet G
Forma fisica Powder
CAS 1009816-48-1
Colore White
Quantità 25 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C9H16N2O4S
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 50 mg/mL (201.37 mM) ∣DMSO : ≥ 45 mg/mL (181.23 mM)
SMILES O[C@H]1[C@H](O)[C@@]2([H])N=C(NCC)S[C@@]2([H])O[C@@H]1CO
Molecular Weight (g/mol) 248.3
Peso formulazione 248.3
Percent Purity 98.32%
Grado Research
Research purposes only