Learn More
R&D Systems™ Thiamet G
Codice prodotto. 18005142
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18005142 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18005142 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 4390/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent O-GlcNAcase inhibitor
Potent, selective inhibitor of O-GlcNAcase (Ki = 21 nM for human O-GlcNAcase). Decreases the phosphorylation of tau protein in vivo. Promotes autophagy independently of mTOR pathway and reduces toxic protein species in mouse tauopathy model. Orally bioavailable and blood brain barrier permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thiamet G
CAS 1009816-48-1
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Formula molecolare C9H16N2O4S
Peso formulazione 248.3
Purezza >98%
Peso molecolare 248.297