Learn More
Thiamine Acetate Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30455900
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455900 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30455900 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT34407525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thiamine Acetate Hydrochloride
CAS 1037-29-2
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C14H19N4O2S.HCl.Cl
Quantità 25 mg
Sinonimo Thiazolium','5-[2-(acetyloxy)ethyl]-3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-','chloride','hydrochloride (1:1:1), Thiamine','acetate (ester)','monohydrochloride (8CI), Thiamine','acetate','hydrochloride (7CI), Thiazolium','5-[2-(acetyloxy)ethyl]-3-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]-4-methyl-','chloride','monohydrochloride (9CI), Thiamine Hydrochloride Imp. G (EP) as Chloride Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C14H19N4O2S.2ClH/c1-9-13(4-5-20-11(3)19)21-8-18(9)7-12-6-16-10(2)17-14(12)15;;/h6,8H,4-5,7H2,1-3H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
SMILES Cl.[Cl-].CC(=O)OCCc1sc[n+](Cc2cnc(C)nc2N)c1C
IUPAC Name 2-[3-[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-5-yl]ethyl acetate;chloride;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 379.31
Peso formulazione 378.0684
Percent Purity >95