Learn More
Thiamine-d3 Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30457200
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30457200 10 mg 10mg
30453467 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30457200 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT34418710MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thiamine-d3 Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C12H15D3Cl2N4OS
Quantità 10 mg
Sinonimo 3-[(4-Amino-2-(methyl-d3)-5-pyrimidinyl)methyl]-5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-chloridethiazolium Hydrochloride, Aneurine-d3 Hydrochloride, Apate Drops-d3, Beatine-d3, Bedome-d3, Begiolan-d3, Eskapen-d3, Eskaphen-d3, Thiamin-d3 Dichloride, Vinothiam-d3, Vitamin B1-d3 Hydrochloride, Vitaneuron-d3
InChI Formula InChI=1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1/i2D3;;
SMILES OCCC1=C(C)[N+](CC2=CN=C(C([2H])([2H])[2H])N=C2N)=CS1.[Cl-].Cl
IUPAC Name 3-((4-amino-2-(methyl-d3)pyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium
Molecular Weight (g/mol) 340.29
Peso formulazione 339.08
Percent Purity >95