Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thiamine hydrochloride, 98.5-101.5%
Codice prodotto. 10477540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10477540 10 g Bottiglia in vetro 10g
10697492 100 g Bottiglia in vetro 100g
10023953 1 kg Glass Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10477540 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 148990100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Thiamine hydrochloride, 98.5-101.5%, C12H17ClN4OS.HCl, CAS Number-67-03-8, aneurine hydrochloride, berin, thiamin chloride, thiamine chloride hydrochloride, thiamine dichloride, thiamine hcl, thiamine hydrochloride, thiaminium chloride, trophite, vitamin b1 hydrochloride, 1kg, 98.5 to 101.5% | CAS: 67-03-8 | C12H17ClN4OS·HCl | 337.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-03-8
Formula molecolare C12H17ClN4OS·HCl
Molecular Weight (g/mol) 337.26
Numero MDL MFCD00012780
InChI Key DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
IUPAC Name 2-[3-[(4-ammino-2-metilpirimidina-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il]etanolo;cloruro;cloridrato
SMILES CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Thiamine hydrochloride
Nota nome 98.5-101.5%
Punto di fusione 250.0°C
Colore Bianco
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5 to 101.5%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 27, IV, 1766
Indice di Merck 15, 9447
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1 g/mL. Other solubilities: 1 g/18 mL glycerol - 1 g/100 mL 95% alcohol, 1 g/315 mL abs. alcohol, soluble in propylene glycol, practically insoluble in hexane, chloroform, insoluble in benzene, diethyl ether
Peso formulazione 337.26
Percent Purity 98.5-101.5%
Forma fisica Polvere cristallina