Learn More
Thiamine Hydrochloride (Crystalline), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11472041 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11472041 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11472041 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219474983
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Cell Culture ReagentUsed in fluorometric determination of mercury
Specifica
Materiale o nome chimico Thiamine Hydrochloride
CAS 67-03-8
Formula molecolare C12H18Cl2N4OS
Quantità 250 g
Sinonimo thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
InChI Key DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
IUPAC Name 2-[3-[(4-ammino-2-metilpirimidina-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il]etanolo;cloruro;cloridrato
Molecular Weight (g/mol) 337.263
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
Peso formulazione 337.3
Forma fisica Crystalline