Learn More
Thiamine hydrochloride, MedChemExpress
Descrizione
Thiamine hydrochloride (Thiamine chloride hydrochloride) is an essential micronutrient needed as a cofactor for many central metabolic enzymes.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thiamine hydrochloride |
| CAS | 67-03-8 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C12H18Cl2N4OS |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Thiamine chloride hydrochlorideVitamin B1 hydrochloride |
| Informazioni di solubilità | H2O : 100 mg/mL (296.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.67 mg/mL (19.78 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC2=CN=C(C)N=C2N.[Cl-].Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 337.27 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only