Learn More
Thiamine Hydrochloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thiamine Hydrochloride |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H17N4OS.2ClH/c1-8-11(3-4-17)18-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;;/h5,7,17H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15);2*1H/q+1;;/p-1 |
| Peso formulazione | 336.0578 |
| Percent Purity | >95% |