Learn More
Thiamine Hydrochloride, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15598254 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Pail
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15598254 2.5 kg Poly Pail 2.50kg
15588254 100 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15598254 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 411006
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 67-03-8
Formula molecolare C12H18Cl2N4OS
Molecular Weight (g/mol) 337.263
InChI Key DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
IUPAC Name 2-[3-[(4-ammino-2-metilpirimidina-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il]etanolo;cloruro;cloridrato
SMILES CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
Specifica
Materiale o nome chimico Thiamine Hydrochloride
Imballaggio Poly Pail
Quantità 2.5 kg
Peso formulazione 337.27
Grado FCC/USP