Learn More
Thiamine Hydrochloride (White Powder), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10113533
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10113533 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10113533 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP892100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This vitamin is suitable for use in systems requiring additives.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thiamine Hydrochloride
CAS 67-03-8
Punto di fusione 260°C
Colore White
Densità 1.4g/cm³
pH 2.7 to 3.4
Intervallo percentuale saggio ≥98 %
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C12H18Cl2N4OS
Quantità 100 g
Residuo dopo l'evaporazione 0.2% max.
Indice di Merck 15, 9447
Sinonimo thiamine hydrochloride, vitamin b1 hydrochloride, thiamine hcl, aneurine hydrochloride, berin, thiamine chloride hydrochloride, trophite, thiamin chloride, thiamine dichloride, thiaminium chloride
InChI Key DPJRMOMPQZCRJU-UHFFFAOYSA-M
SMILES CC1=C(SC=[N+]1CC2=CN=C(N=C2N)C)CCO.Cl.[Cl-]
IUPAC Name 2-[3-[(4-ammino-2-metilpirimidina-5-il)metil]-4-metil-1,3-tiazol-3-io-5-il]etanolo;cloruro;cloridrato
Molecular Weight (g/mol) 337.263
PubChem CID 6202
ChEBI CHEBI:49105
Peso formulazione 300.66
Percent Purity ≥98%
Forma fisica Solid