Learn More
Thiamine Thiocarbamate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Thiamine Thiocarbamate |
| Nomi componenti o analita | Thiamine Thiocarbamate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C14H20N4O3S2 |
| Sinonimo | [(4-Amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]carbamodithioic Acid 1-[2-(Acetyloxy)ethyl]-2-oxopropyl Ester + 2-(3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-4-hydroxy-4-methyl-2-thioxothiazolidin-5-yl)ethyl acetate |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | -NC1=C(CN2C(SC(CCOC(C)=O)C2(O)C)=S)C=NC(C)=N1.NC3=C(CNC(SC(C(C)=O)CCOC(C)=O)=S)C=NC(C)=N3 |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molecular Weight (g/mol) | 356.46 |
| Quantità | 100 mg |