Learn More
Thiamphenicol 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Codice prodotto. 30317519
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30317519 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30317519 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREA17457000AL1000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thiamphenicol
CAS 15318-45-3
Nomi componenti o analita Thiamphenicol
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C12 H15 Cl2 N O5 S
Concentrazione 1000 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Thiamphenicol
InChI Formula InChI=1S/C12H15Cl2NO5S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-16)15-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,16-17H,6H2,1H3,(H,15,18)/t9-,10-/m1/s1
SMILES CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl
IUPAC Name 2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molecular Weight (g/mol) 356.22
Quantità 1 mL
Peso formulazione 355.0048 g/mol