Learn More
Thiamphenicol, 99.5%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11475251 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11475251 25 g 25g
11465251 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11475251 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215684625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    647.00€
    616.35€ / 25g
    Risparmia 30.65€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 15318-45-3
Formula molecolare C12H15Cl2NO5S
Molecular Weight (g/mol) 356.214
InChI Key OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N
Sinonimo D -threo-2, 2-dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxymethyl)-p-(methyl- sulfonyl)phenethyl]-acetamide
PubChem CID 27200
ChEBI CHEBI:32215
IUPAC Name 2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamide
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O
Specifica
Materiale o nome chimico Thiamphenicol
Tipo Thiamphenicol
Forma fisica Free-flowing Powder
Colore White
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 0.995
Peso formulazione 356.2
Grado Not Available