Learn More
Thiamphenicol, MedChemExpress
Codice prodotto. 16428336
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16428336 100 mg 100mg
16412156 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16428336 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0479
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Thiamphenicol (Thiophenicol), a methyl-sulfonyl derivative of Chloramphenicol, is a broad-spectrum antimicrobial antibiotic. Thiamphenicol acts by binding to the 50S ribosomal subunit, leading to inhibition of protein synthesis and bacteriostatic effect (against Gram-negative, Gram-positive aerobic and anaerobic bacteria).
Thiamphenicol (Thiophenicol), a methyl-sulfonyl derivative of Chloramphenicol, is a broad-spectrum antimicrobial antibiotic. Thiamphenicol acts by binding to the 50S ribosomal subunit, leading to inhibition of protein synthesis and bacteriostatic effect (against Gram-negative, Gram-positive aerobic and anaerobic bacteria).
Specifica
Materiale o nome chimico Thiamphenicol
Forma fisica Solid
CAS 15318-45-3
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H15Cl2NO5S
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Sinonimo Thiophenicol Dextrosulphenidol
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (280.73 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (5.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N[C@H](CO)[C@H](O)C1=CC=C(S(=O)(C)=O)C=C1)C(Cl)Cl
Molecular Weight (g/mol) 356.22
Peso formulazione 356.22
Percent Purity 99.38%
Grado Research
Research purposes only