Learn More
Thiamphenicol, Mikromol™
Descrizione
Thiamphenicol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thiamphenicol |
| CAS | 15318-45-3 |
| Nomi componenti o analita | Thiamphenicol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H15 Cl2 N O5 S |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Thiamphenicol |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H15Cl2NO5S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-16)15-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,16-17H,6H2,1H3,(H,15,18)/t9-,10-/m1/s1 |
| SMILES | CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl |
| IUPAC Name | 2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-methylsulfonylphenyl)propan-2-yl]acetamide |
| Vedi altri risultati |